GC liners, LinerGOLD™
LinerGOLD baffled PTV, 2,75 mm, 2,0 mm, 120 mm
Artikelnr. HYPE453T2845-UI
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
LinerGOLD™ GC liners provide exceptional inertness, leading to increased accuracy and precision by preventing loss of sensitive compounds.
- Lower detection limits for a wide range of active compounds
Spezifikationen
- Ext.Ø:2,75 mm
- Ø int.:2,0 mm
- Bezeichnung:LinerGOLD baffled PTV
- Länge:120 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.