AuftragsverfolgungKontakt
GC liners, LinerGOLD™
LinerGOLD straight, 8,0 mm, 5,0 mm, 105 mm
Artikelnr. HYPE45350030-UI
GC liners, LinerGOLD™
Artikelnr. HYPE45350030-UI
GC liners, LinerGOLD™
GC liners, LinerGOLD™
LinerGOLD straight, 8,0 mm, 5,0 mm, 105 mm
Preis
203,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
LinerGOLD™ GC liners provide exceptional inertness, leading to increased accuracy and precision by preventing loss of sensitive compounds.
  • Lower detection limits for a wide range of active compounds
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    8,0 mm
  • Ø int.:
    5,0 mm
  • Bezeichnung:
    LinerGOLD straight
  • Länge:
    105 mm
  • Seq:
    38