AuftragsverfolgungKontakt
GC liners, LinerGOLD™ | Avantor
GC liners, LinerGOLD™
LinerGOLD splitless, double taper, 6,5 mm, 4,0 mm, 78,5 mm
Artikelnr. HYPE453A1355-UI
GC liners, LinerGOLD™
Artikelnr. HYPE453A1355-UI
GC liners, LinerGOLD™
GC liners, LinerGOLD™
LinerGOLD splitless, double taper, 6,5 mm, 4,0 mm, 78,5 mm
Preis
221,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
LinerGOLD™ GC liners provide exceptional inertness, leading to increased accuracy and precision by preventing loss of sensitive compounds.
  • Lower detection limits for a wide range of active compounds
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    6,5 mm
  • Ø int.:
    4,0 mm
  • Bezeichnung:
    LinerGOLD splitless, double taper
  • Länge:
    78,5 mm
  • Seq:
    23