ContactUsLinkComponent
FUSION SOLO 3S Chemilumineszenz- und Fluoreszenzsystem 3.2/9.0 Mio Pixel CCD-Kamera mit manuellem Festwinkelobjektiv höchster Lichtstärke (f:0.84) und exklusivem Peltier-Kühlsystem (deltaT -55C), 16-Bit Imaging (65.536 Graustufen) und hochsensitivem 1 * 1 Pack.
Artikelnr. VILB121171001
Lieferant:  Vilber Lourmat
undefined
FUSION SOLO 3S Chemilumineszenz- und Fluoreszenzsystem 3.2/9.0 Mio Pixel CCD-Kamera mit manuellem Festwinkelobjektiv höchster Lichtstärke (f:0.84) und exklusivem Peltier-Kühlsystem (deltaT -55C), 16-Bit Imaging (65.536 Graustufen) und hochsensitivem 1 * 1 Pack.
Artikelnr. VILB121171001
Lieferant:  Vilber Lourmat
Frequently Bought Together