ContactUsLinkComponent
E-BOX VX2 2.0 MP GELDOKUMENTATIONSSYSTEM mit Blaulicht LED-Tisch Kompaktes, netzwerkfähiges ''Stand-Alone'' 16-Bit Imagingsystem inklusive hochsensitiver scientific grade'' 2.0 Megapixel CCD-Kamera, lichtstarkem Zoomobjektiv 11.5 x 69/ F 1.4 mit Nahl 1 * 1 ST
Artikelnr. 730-1457
Lieferant:  Vilber Lourmat
E-BOX VX2 2.0 MP GELDOKUMENTATIONSSYSTEM mit Blaulicht LED-Tisch Kompaktes, netzwerkfähiges ''Stand-Alone'' 16-Bit Imagingsystem inklusive hochsensitiver scientific grade'' 2.0 Megapixel CCD-Kamera, lichtstarkem Zoomobjektiv 11.5 x 69/ F 1.4 mit Nahl 1 * 1 ST
Artikelnr. 730-1457
Lieferant:  Vilber Lourmat
Frequently Bought Together