AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz | Avantor
Membranfilter mit Gitternetz
Grau mit weißem Gitter und hoher Durchflussrate, 130, 0,45 µm, 47 mm
Artikelnr. 515-0228
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Artikelnr. 515-0228
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Grau mit weißem Gitter und hoher Durchflussrate, 130, 0,45 µm, 47 mm
Preis
946,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Spezifikationen
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    130
  • Bezeichnung:
    Grau mit weißem Gitter und hoher Durchflussrate
  • Seq:
    45
  • Cat. No.:
    515-0228
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    100 ml/min (1 bar)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.