Pufferlösung pH 10,00 (20°C) (blau Farbe) 1 * 1.000 mL
Artikelnr. APPC273618.1211
Lieferant: PanReac AppliChem
Pufferlösung pH 10,00 (20°C) (blau Farbe) 1 * 1.000 mL
Artikelnr. APPC273618.1211
Lieferant: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Chlorit-Standard 1.000 mg/l in NaOH-Lösung für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
Lieferant: Thermo Orion
Stärke 1% in wässriger Lösung stabilisiert Reag. Ph. Eur. 1085103
Lieferant: VWR Chemicals
Calciumcarbonat, Certipur®, Supelco®
Lieferant: Merck
Silikon-Rotationsviskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Lieferant: WTW
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Lieferant: Hach