AuftragsverfolgungKontakt
pH-Pufferlösungen | Avantor
pH-Pufferlösungen
7,00, 20 °C, 1 L
Artikelnr. APPC272170.1211
Anbieter:   PanReac AppliChem
pH-Pufferlösungen
Artikelnr. APPC272170.1211
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  
pH-Pufferlösungen
pH-Pufferlösungen
7,00, 20 °C, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
36,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • pH-Wert:
    7,00
Spezifikationen