Natriumchlorid zur Analyse, ACS, ISO 1 * 5 kg
Artikelnr. APPC131659.1214
Lieferant: PanReac AppliChem
Natriumchlorid zur Analyse, ACS, ISO 1 * 5 kg
Artikelnr. APPC131659.1214
Lieferant: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Ammoniumacetat ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 97,0-102,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Calciumchlorid, wasserfrei ≥96% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Iod 99,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, resublimiert
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumperoxodisulfat ≥97%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Calciumchlorid 90-98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ammoniumacetat zur Analyse EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 1 * 500 g
Lieferant: Merck
Kaliumdihydrogenphosphat, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Kaliumnitrat Ph. Eur., BP, USP, FCC, E252, reinst, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
L(+)-Natriumlactat-Lösung ∼50%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Natriumhydrogencarbonat 99,7-100,3%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydrogencarbonat 99,0-101,0% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Zinn(II)chlorid Dihydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens (max. 0,05 ppm Hg)
Lieferant: VWR Chemicals
tri-Natriumcitrat Dihydrat ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
TITANIUM(IV) ISOPROPOXIDE 1 * 500 g
Lieferant: Apollo Scientific
Ammoniumthiocyanat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
D(+)-Glucose wasserfrei (USP, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharma-Qualität 1 * 5 kg
Lieferant: PanReac AppliChem