AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometer | Avantor
Hydrometer
1,50 - 2 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Artikelnr. AMARH820486
Anbieter:   Amarell
Hydrometer
Artikelnr. AMARH820486
Anbieter:  Amarell
Hydrometer
1,50 - 2 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Preis
44,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Zertifizierung: DIN 12793.
Spezifikationen
  • Länge:
    240 mm
  • Teilung:
    0,005 g/cm³
  • Messbereich:
    1,50 - 2 g/cm³
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.