AuftragsverfolgungKontakt
Microlab® 600 Spritzendispenser
Dauerdispenser mit Basiscontroller, Microlab 615-CNT, zwei 10-ml-BFP-Standardspritzen
Catalog # 615-0024
Supplier:   HAMILTON BONADUZ
Microlab® 600 Spritzendispenser
Catalog # 615-0024
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
Microlab® 600 Spritzendispenser
Microlab® 600 Spritzendispenser
Dauerdispenser mit Basiscontroller, Microlab 615-CNT, zwei 10-ml-BFP-Standardspritzen
Price
8 180,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Microlab® 600 Dispenser sind hochpräzise Spritzenpumpen mit einer grafischen Touchscreen-Benutzeroberfläche, die für die schnelle und einfache Dispensierung von Flüssigkeiten konzipiert ist. Dieses Verdrängungssystem bietet eine Genauigkeit von über 99%, unabhängig von Flüssigkeitsviskosität, Dampfdruck und Temperatur. Der inerte Flüssigkeitspfad minimiert die Probenverschleppung und verbessert die Kompatibilität mit aggressiven Chemikalien. Es sind drei verschiedene Spendermodelle erhältlich.
  • Dispensiert Volumina von 100 ul bis 50 ml
  • Inerter Flüssigkeitspfad widersteht auch aggressiven Chemikalien
Der Einzelspritzendispenser ist ideal für spezielle Dispensieranwendungen, die einen einzelnen Spritzenantrieb erfordern. Der Doppelspritzendispenser verfügt über zwei Spritzenantriebe für Anwendungen wie Tierdosierung, bei denen mehr als eine Flüssigkeit gleichzeitig verwendet werden muss. Der Doppelspritzen-Dauerdispenser ist für zeitkritische Anwendungen konzipiert, bei denen wiederholtes Dispensieren erforderlich ist.
Der Basis-Controller wird standardmäßig mit einem Schnellstartbildschirm geliefert, der grundlegende Verdünnungs- und Abgabefunktionen bietet. Der erweiterte Controller bietet zusätzliche Funktionen durch intuitive Assistenten und den benutzerdefinierten Methodeneditor. Assistenteneinstellungen können als Favoriten oder benutzerdefinierte Methoden auf dem Hardwareschlüssel gespeichert werden. Der Basis-Controller kann auf den erweiterten Controller aktualisiert werden, wenn er nicht anfangs ausgewählt wurde.
Die eigenständige Spritzenpumpe bietet vollständige Kontrolle mit benutzerdefinierten Programmiermethoden unter Verwendung von Visual C#®, Visual Basic® und LabVIEW®. Befehle können von überall auf der Welt an jedes Instrument im Netzwerk gesendet werden. Die API ist kompatibel mit Windows®-Computern mit Microsoft®. NET Version 2.0 oder höher.
 : CE-Kennzeichnung. CSA-zertifiziert.
 : Die Bubble Free Prime (BFP)-Spritze wurde speziell für die Microlab® 600-Serie entwickelt und ist der einzige Spritzentyp, der mit dem Instrument kompatibel ist. Sie hat eine konische Kolbenspitze, die durch das Gewindeende und in das Ventil hineinragt. Diese einzigartige Konstruktion drückt die Luft aus der Spritze und dem Ventil heraus, wodurch die Anzahl der erforderlichen Ansaugzyklen verringert wird.
 : Dispenser werden mit einer Concorde-Handsonde (Doppeldispenser verwenden die Doppel-Druckknopf-Handsonde), Universalventilen, Füll-/Dispensierschläuchen, Zubehörhalter, länderspezifischem Netzkabel und Standardspritzen geliefert. Standalone-Pumpen werden mit Universalventilen, länderspezifischem Netzkabel und Standardspritzen geliefert. Um einen Dispenser oder eine Standalone-Pumpe mit anderen Spritzengrößen zu bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Verkaufsbüro.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Dauerdispenser mit Basiscontroller, Microlab 615-CNT, zwei 10-ml-BFP-Standardspritzen
  • Seq:
    05
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI10150621
    Luer-Lock-Umrüstsatz
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 124,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI1171-02
    Dosierschlauch, Volumen 3,14 µl/mm kundenspezifische Längen, 12 Gauge, FEP
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 80,40 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI1173-02
    Dosierschlauch, Volumen 0,79 µl/mm kundenspezifische Längen, 18 Gauge, FEP
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 80,40 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI64241-01
    Displayschutz, PET
    Log in for availability
    1 * 2 ST - 61,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI61092-01
    Universalnetzteil, 110 - 220 VAC
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 136,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI65160-01
    Kabelmanagementsystem für Handsonde mit Einwegspitze
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 173,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI68562-01
    Luftschutzschild für Frischluft im Gerät
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 476,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-1624
    Handsonde mit zwei Druckknöpfen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 906,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI1172-02
    Füllschlauch, Volumen 3,14 µl/mm kundenspezifische Längen, 12 Gauge, FEP
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 66,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI1174-02
    Füllschlauch, Volumen 0,79 µl/mm kundenspezifische Längen, 18 Gauge, FEP
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 66,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI61491-01
    Continuous-Füllschlauch, Volumen 3,14 µl/mm, 12 Gauge, FEP
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 100,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI61500-05
    Neuer Microlab 600 Controller, einschließlich SD-Kartenslot, serieller Schnittstelle, großem und kleinem USB-Anschluss
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 3 020,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI61491-02
    Continuous-Füllschlauch, Volumen 0,79 µl/mm, 18 Gauge, FEP
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 88,60 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-5822
    Drucker-Kit enthält Drucker, Netzteil, Adapter und Kabel
    Log in for availability
    1 * 1 ST
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI75702
    Einwegspitzen für 613-1625, 5 ml
    Log in for availability
    1 * 250 ST - 107,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-1626
    Fußschalter für ML 600 Serie
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 245,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI61729-01
    Ventilstopfen
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 22,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-1625
    Tragbarer Fühler mit Einwegspitze, großvolumig (1 - 5 ml)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 720,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI61710-01
    Fühlerhalterung und Schlauchständer
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 167,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-1582
    Füllschlauch, Volumen 0,96 ml, 1219 mm, 18 Gauge, FEP
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 48,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-1583
    Füllschlauch, Volumen 4,57 ml, 1219 mm, 12 Gauge, FEP
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 46,40 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI61500-03
    Benutzerdefiniertes Programmierkit (kompatibel mit Microsoft® .NET 2.0 und höher)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 321,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-1621
    Tragbarer Fühler Concorde CT
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 302,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI61498-01
    Ventil-Querrohr-Baugruppe
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 42,30 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-1620
    Linkes Ventil
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 366,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-1584
    Dosierschlauch, Volumen 1,08 ml, 1372 mm, 18 Gauge, FEP
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 49,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-1585
    Dispense tubing, volume 5,15 ml, 1372 mm, 6,35 - 711,2 mm UNF, 12 gauge, FEP
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 49,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-1619
    Rechter Ventilaufbau
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 366,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 613-5823
    Handsonde mit Einwegspitze, 0,5 - 1000 µl
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 821,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI88990
    Schlauchschellen
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 64,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HAMI61500-02
    Upgrade-Kit von Basic auf Advanced Controller, einschließlich 2 GB SD-Karte
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 799,00 €