AuftragsverfolgungKontakt
Cleaning swabs | Avantor
Cleaning swabs
Swabs with precision pick tips, PP/Schaumstoff, 66 mm
Artikelnr. TEXWTX804
Anbieter:   Texwipe
Cleaning swabs
Artikelnr. TEXWTX804
Anbieter:  Texwipe
Cleaning swabs
Cleaning swabs
Swabs with precision pick tips, PP/Schaumstoff, 66 mm
Preis
343,44 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents
General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
  • Thermal bond construction eliminating the risk of adhesive contamination
  • Can pick up powders and dusts
  • Lot coded for traceability and quality control
Convenient use with adhesives, greases and liquids, in production.
Verpackung: In a reclosable silicone-free bag.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Swabs with precision pick tips
  • Länge:
    66 mm
  • Seq:
    02
  • Stiel/Kopf:
    PP/Schaumstoff
  • Cat. No.:
    TEXWTX804
  • Modell:
    TX804
  • Griffbreite:
    2,4 mm
  • Kopflänge:
    15,5 mm
  • Stiellänge:
    51 mm
  • Kopfbreite:
    3,5 mm