Tissue float bath, MWB
Tissue float bath, slidetec water
Artikelnr. SLEE13000520
Anbieter: Slee
Springe zu:
Product Details & Documents
This tissue float bath is designed for stretching of paraffin sections in histology, research and industry laboratories.
- Black coated bath with stainless steel lid
- Integrated overheat security
- Safety thermostat
- Digital temperature display
Spezifikationen
- Bezeichnung:Tissue float bath, slidetec water
- Seq:02
- Cat. No.:SLEE13000520
- Stromzufuhr:230 V, 50/60 Hz
- Kapazität:2 l
- Ext. B×T×H:350×370×230 mm
- Gewicht:18 kg
- Temperaturbereich:Up to 60 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.