Spray bottles
1000 ml, Spray bottle with imprint 'Ethanol', Transparent
Artikelnr. VITL952861
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
White or translucent made from PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Sprayer insert with stable, smoothly operated pump trigger and adjustable spray nozzle, which can be regulated from the finest mist (nebulising) to a precise liquid jet. Range: approx. 3 to 4 metres. Ideal for spraying detergents or disinfectants, especially into difficultly accessible areas, as well as applications in thin layer chromatography.
Spezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Spray bottle with imprint 'Ethanol'
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.