Kanülenbehälter
1 l, Rot, 115×115×192 mm
Artikelnr. HEATHS120177
Anbieter: HEATHROW
Springe zu:
Product Details & Documents
Der Kanülenbehälter ermöglicht die sichere Entsorgung von Spritzen, Kanülen und anderen kleinen scharfen Gegenständen. Einfache Nutzung und Transport.
- Stapelbar, um Lagerraum vor Gebrauch zu reduzieren
- Mit durchsichtigem Deckel zur Anzeige des Füllstands
- Schiebedeckel für vorübergehenden und endgültigen Verschluss für Sicherheit und Schutz
- Integrierte Öffnung zur Nadelentnahme, die direkten Kontakt mit scharfen Gegenständen verhindert
- Kompatibel mit dem Droplet®-Blutentnahmetablett
Spezifikationen
- Kapazität:1 l
- Farbe:Rot
- Seq:01
- B×T×H:115×115×192 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.