AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer solution, 1,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
  REGE1010525
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE1010525
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 1,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
 :  
32,90 €
1 * 500 mL
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    1,00