AuftragsverfolgungKontakt
Electrolyte solutions | Avantor
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml, 250 mL
Artikelnr. HACHLZW9500.99
Anbieter:   Hach
Electrolyte solutions
Artikelnr. HACHLZW9500.99
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
29,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.