pH Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, Farblos, 25 mL
Artikelnr. HACH1222220
Anbieter: Hach
Springe zu:
Product Details & Documents
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
: Traceable to NIST.
: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerHACH1222149_TDS_EN HACH1222249_TDS_EN HACH1222349_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:25 mL
- Farbe:Farblos
- Bezeichnung:Buffer solution
- pH-Wert:7,00