AuftragsverfolgungKontakt
qScript™ Einschritt-qRT-PCR-Sets
qScript™ One-Step qRT-PCR-Kit, mit Low-ROX, Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 200 Assays
Artikelnr. 733-1261
Anbieter:   Quantabio
qScript™ Einschritt-qRT-PCR-Sets
Artikelnr. 733-1261
Anbieter:  Quantabio
CAS Nummer:  
qScript™ Einschritt-qRT-PCR-Sets
qScript™ Einschritt-qRT-PCR-Sets
qScript™ One-Step qRT-PCR-Kit, mit Low-ROX, Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 200 Assays
CAS Nummer:  
Preis
815,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Die cDNA synthese und PCR erfolgen im gleichen Tube, ohne zwischenzeitliche Öffnung. Die Sets sind auf eine maximale Effizienz und Spezifität der RT-PCR ausgelegt und ermöglichen eine eindeutige Koamplifikation von Transkripten mit wenigen Exemplaren in Gegenwart von High-Copy-Referenzgenen. Dadurch bieten die qScript™ Einschritt-qRT-PCR-Sets eine höhere Empfindlichkeit als andere handelsübliche qPCR-Reagenzien. Das qScript™ Einschritt-Mastermix maximiert die Aktivität sowohl der reversen Transkriptase als auch der PCR-Enzyme und minimiert gleichzeitig die Primer-Dimer-Bildung. Für hohe Spezifität sorgt die AccuStart™ Taq DNA-Polymerase, die von monoklonalen Antikörpern gebunden wird, um einen optimalen Hot-Start zu ermöglichen. Nach der Erwärmung auf 95 °C denaturieren die Antikörper irreversibel und setzen vollständig aktive und unveränderte Taq DNA-Polymerase frei. Die One Step qRT-PCR Kits sind für RTPCR Geräte, inklusive Geräten, welche einen normalisierten ROX Farbstoff benötigen, verfügbar.
  • Zuverlässige Daten Dank breitem dynamischen Bereich
  • Hohe Empfindlichkeit für Quantifizierung von RNA mit wenigen Exemplaren
  • Genauere Ergebnisse durch eindeutige Duplex-Amplifikation
  • Einfaches, schnelles Protokoll mit weniger Abweichungen
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Cycler-Kompatibilität:
    Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
  • VE:
    200 Assays
  • Bezeichnung:
    qScript™ One-Step qRT-PCR-Kit, mit Low-ROX
  • Anwendung:
    RT-qPCR Probe
  • Cat. No.:
    733-1261
  • One step:
    Ja
Spezifikationen