Pasteur pipettes
Long, 6 ml, 48 µl, 230 mm, -, 400/inner pack, 2400/carton
Artikelnr. GREI702370_2400
Anbieter: Greiner Bio-One
Springe zu:
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Spezifikationen
- Verpackt:400/inner pack, 2400/carton
- Steril:-
- Kapazität:6 ml
- Bezeichnung:Long
- Länge:230 mm
- Seq:16
- Tropfen-Volumen:48 µl