AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, NIST/DIN | Avantor
pH buffer solutions, NIST/DIN
NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml, 9,180, 1
Artikelnr. METT30111138
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions, NIST/DIN
Artikelnr. METT30111138
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, NIST/DIN
NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml, 9,180, 1
CAS Nummer:  
Preis
137,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Product Details & Documents
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision.
A detailed test certificate is available for every bottle and guarantees the tested values and traceability.
Zertifizierung: NIST traceable.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
  • pH-Wert:
    9,180
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.