Badflüssigkeiten
Thermal HL60, −60...+250 °C, 142 °C, 124 °C, Klar, 5 L
Artikelnr. 461-0878
Anbieter: JULABO GmbH
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Badflüssigkeiten wurden sorgfältig ausgewählt und haben sich in der langfristigen Verwendung bewährt. Sie eignen sich zur Verwendung mit Wärme- und Kältethermostaten, wenn Wasser nicht als Badflüssigkeit verwendet werden kann. Die Auswahl der Badflüssigkeit ist zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei der Temperaturregelung und der Bedienung des Thermostats von großer Bedeutung.
- Geringe Toxizität und nahezu geruchlos
- Hohe Stabilität und gute thermische Leitfähigkeit
- Geringe Viskosität und geringe Korrosivität
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:5 L
- Farbe:Klar
- Brennpunkt:142 °C
- Flammpunkt:124 °C
- Temperaturbereich:−60...+250 °C
- Typ:Thermal HL60