Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertester | Avantor

Pulvertester

Pulvertester ohne Flaschenhalter, Edelstahl 316, 600 mm, 3, 110 ml
Artikelnr. SAMP1216A-600
Anbieter:   Sampling Systems
Pulvertester
Artikelnr. SAMP1216A-600
Anbieter:  Sampling Systems
Pulvertester
Pulvertester

Pulvertester ohne Flaschenhalter, Edelstahl 316, 600 mm, 3, 110 ml

Preis
1 700,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Probenehmer eignen sich zur Entnahme einer großvolumigen Querschnittsprobe aus einem Behälter.

  • Robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl mit glänzender Oberfläche
  • Schneidspirale, damit der Probenehmer in das Produkt eindringt
  • Drehen Sie den Griff, um den Schlitz zu schließen

Geeignet zur Probenentnahme von Getreide, Körnern, frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven oder verdichteten Pulvern.

 : GMP

Spezifikationen
  • Volumen:
    110 ml
  • Bezeichnung:
    Pulvertester ohne Flaschenhalter
  • Länge:
    600 mm
  • Material:
    Edelstahl 316
  • Seq:
    01
  • Anzahl der Kammern:
    3
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.