pH-Elektroden
SE 106 N, Kombi-Elektrode pH/PT1000, SE 106 N, 0...14, −5...+100 °C, Glas, 3 mol/l KCl, Glasschliffdiaphragma, 12×170 mm, DIN, Schwierige Proben, Proben mit niedriger Leitfähigkeit, Beschichtungsmedien
Artikelnr. KNICSE106N
Anbieter: KNICK
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Anschluss:DIN
- Ø×L:12×170 mm
- Für:Schwierige Proben, Proben mit niedriger Leitfähigkeit, Beschichtungsmedien
- Typ:SE 106 N
- Bezeichnung:SE 106 N, Kombi-Elektrode pH/PT1000
- Material:Glas
- Seq:07
- Membran:Glasschliffdiaphragma
- Elektrolyt:3 mol/l KCl
- Temperatur:−5...+100 °C
- pH:0...14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.