AuftragsverfolgungKontakt
Bath fluids, Haake | Avantor
Bath fluids, Haake
Synth 200, +20...+210 °C, >235 °C, 227 °C, 100 cP, Hellbraun, 1
Artikelnr. HAKA9990225
Anbieter:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Artikelnr. HAKA9990225
CAS Nummer:  
Bath fluids, Haake
Synth 200, +20...+210 °C, >235 °C, 227 °C, 100 cP, Hellbraun, 1
CAS Nummer:  
Preis
582,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Farbe:
    Hellbraun
  • Brennpunkt:
    >235 °C
  • Flammpunkt:
    227 °C
  • Temperaturbereich:
    +20...+210 °C
  • Typ:
    Synth 200
  • Viskosität:
    100 cP