Corning® Trypsin
Product Details & Documents
0,05% Trypsin/0,53 mM EDTA in HBSS (Hank’s Balanced Salt Solution) with sodium bicarbonate, without calcium and magnesium.
- Trypsin EDTA 1X 0,05% Trypsin/0,53 mM EDTA in HBSS with sodium bicarbonate, without calcium and magnesium
- Porcine Parvovirus tested
Trypsin is used to enzymatically release adherent cells from tissue culture plates for passaging. Divalent cations such as calcium and magnesium, which are often present in the cell culture environment, inhibit this action. EDTA sequesters these ions and thus enhances the efficacy of trypsin. This product contains trypsin at a concentration of 0,05% with 0,53 mM EDTA, and does not contain sodium bicarbonate.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:6
- Pk Info:500 ml
- Cat. No.:MDTC25-052-CV
- CAS Nr.:9002-07-7
- Enzymname:Trypsin
Spezifikationen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.