Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel

VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel

, 4,0 L, Grün, 265 mm, 380 mm, 156 mm
Artikelnr. 216-1499
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
Artikelnr. 216-1499
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel

, 4,0 L, Grün, 265 mm, 380 mm, 156 mm

Preis
85,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Polyurethanschaum.

  • Temperaturbeständig von −20...+70 °C
  • Extrem robust, auslaufsicher, stapelbar, leicht
  • Erhältlich in drei Größen und vier Farben
  • Stapelbare Option spart Platz auf der Arbeitsfläche
  • Design mit Ausgießkante, für einfache Entleerung von Flüssigkeiten
  • Deckel zur Reduzierung der Verdampfung

Diese Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von Proben und halten warme oder kalte Temperaturen von Flaschen, Reagenzgläsern, Lösungen und Kulturen aufrecht. Geeignet für die Verwendung mit Trockeneis, Wassereis und Salzlösung. Nur zur Aufbewahrung im Gefrierschrank.

 :

 :

 :

 :

 :

Spezifikationen
  • Tiefe:
    380 mm
  • Breite:
    265 mm
  • Kapazität:
    4,0 L
  • Farbe:
    Grün
  • Höhe:
    156 mm
  • Seq:
    23