VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
, 9,0 L, Schwarz, 356 mm, 503 mm, 155 mm
Catalog # 216-1533
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Polyurethanschaum.
- Temperaturbeständig von −20...+70 °C
- Extrem robust, auslaufsicher, stapelbar, leicht
- Erhältlich in drei Größen und vier Farben
- Stapelbare Option spart Platz auf der Arbeitsfläche
- Design mit Ausgießkante, für einfache Entleerung von Flüssigkeiten
- Deckel zur Reduzierung der Verdampfung
Diese Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von Proben und halten warme oder kalte Temperaturen von Flaschen, Reagenzgläsern, Lösungen und Kulturen aufrecht. Geeignet für die Verwendung mit Trockeneis, Wassereis und Salzlösung. Nur zur Aufbewahrung im Gefrierschrank.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications
- Tiefe:503 mm
- Breite:356 mm
- Kapazität:9,0 L
- Farbe:Schwarz
- Höhe:155 mm
- Seq:12



