VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
, 1,0 L, Grün, 215 mm, 188 mm, 118 mm
Artikelnr. 216-1527
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Polyurethanschaum.
- Temperaturbeständig von −20...+70 °C
- Extrem robust, auslaufsicher, stapelbar, leicht
- Erhältlich in drei Größen und vier Farben
- Stapelbare Option spart Platz auf der Arbeitsfläche
- Design mit Ausgießkante, für einfache Entleerung von Flüssigkeiten
- Deckel zur Reduzierung der Verdampfung
Diese Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von Proben und halten warme oder kalte Temperaturen von Flaschen, Reagenzgläsern, Lösungen und Kulturen aufrecht. Geeignet für die Verwendung mit Trockeneis, Wassereis und Salzlösung. Nur zur Aufbewahrung im Gefrierschrank.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Spezifikationen
- Tiefe:188 mm
- Breite:215 mm
- Kapazität:1,0 L
- Farbe:Grün
- Höhe:118 mm
- Seq:03



