ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION XXI 1 * 100 mL
Artikelnr. ACCUMES-21-1
Lieferant: AccuStandard
Frequently Bought Together
Kieselgel, Granulat, Chameleon® C 2 - 6 mm Trocknungsmittel
Lieferant: VWR Chemicals
CALCIUM STANDARD FOR AAS, TRACECERT TM 1 * 250 mL
Lieferant: Merck
[EN]5,5-(DIPHENYL-D10) HYDANTOIN 1 * 5 mg
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Sulfate standard solution
Lieferant: Hach
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fenazaquin
Lieferant: Merck
[EN]CARVEDILOL RELATED COMPOUND B 1 * 40 mg
Lieferant: Merck
Supelco® Organischer Referenzstandard, Hexanoyl-ʟ-carnitin
Lieferant: Merck
HYDROXYISOBUTYL ACETOPHENONE 1 * 25 mg
Lieferant: Merck
[EN]2,5-DIMETHYLFURAN 1 * 100 mg
Lieferant: EHRENSTORFER
2'',4''-DIHYDROXYDIHYDROCHALCONE 1 * 10 mg
Lieferant: Merck
m-Terphenyl
Lieferant: EHRENSTORFER
Boswellia Serrata Extract, Reference Standard
Lieferant: USP
TRALOPYRIL 1 * 10 mg
Lieferant: EHRENSTORFER
Reagents for chloride determination using Lovibond® MD photometers
Lieferant: Lovibond
Supelco® Organic Reference Standard, α-Arbutin
Lieferant: Merck