AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Standard-Leitfähigkeitslösung, 147 µS/cm, 250 mL
Artikelnr. HACHLZW9700.99
Anbieter:   Hach
Leitfähigkeitsstandards
Artikelnr. HACHLZW9700.99
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Standard-Leitfähigkeitslösung, 147 µS/cm, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
25,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Standard-Leitfähigkeitslösung
  • Leitfähigkeit:
    147 µS/cm