Container with screw cap
70 ml, 44 mm, 55 mm, HDPE cap, with label, sterile, individually wrapped, Gelb, 100/pack, PP
Artikelnr. SARS75.9922.721
Marketsource
Anbieter: SARSTEDT
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Ext.Ø:44 mm
- Verpackt:100/pack
- Typ:HDPE cap, with label, sterile, individually wrapped
- Kapazität:70 ml
- Höhe:55 mm
- Material:PP
- Seq:01
- Verschluss-Farbe:Gelb