AuftragsverfolgungKontakt
Preprinted labels | Avantor
Preprinted labels
Colour-coded dot labels, Papier, Blau
Artikelnr. EPSC503-0007
Anbieter:   EP SCIENTIFIC
Preprinted labels
Artikelnr. EPSC503-0007
Anbieter:  EP SCIENTIFIC
Preprinted labels
Preprinted labels
Colour-coded dot labels, Papier, Blau
Preis
234,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Label is colour-coded with the chemical preservative type for quick reference and safe handling. Sticks securely to plastic or glass sample containers. Provides easy sample aliquot identification and enhances safe handling information visibility.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Colour-coded dot labels
  • Material:
    Papier
  • Cat. No.:
    EPSC503-0007
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung