Schraubverschlüsse
Verschlüsse, weiß, LDPE-Schaumdichtung, 24-410, , ,
Artikelnr. EPSC067-2410WBP
Anbieter: EP SCIENTIFIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Weiße Verschlüsse mit LDPE-Auskleidung.
- Für allgemeine HDPE-Großbehälter
- Die gleichen hochwertigen Verschlüsse werden auch für zertifizierte HDPE-Umweltprobenbehälter verwendet.
Bestellinformation: Flaschen werden separat verkauft (IR013-Serie und IR012-Serie).
Spezifikationen
- Gewinde:24-410
- Bezeichnung:Verschlüsse, weiß, LDPE-Schaumdichtung
- Cat. No.:EPSC067-2410WBP
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung