Preprinted labels
Colour-coded dot labels, Papier, Gelb
Artikelnr. EPSC503-0004
Anbieter: EP SCIENTIFIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Label is colour-coded with the chemical preservative type for quick reference and safe handling. Sticks securely to plastic or glass sample containers. Provides easy sample aliquot identification and enhances safe handling information visibility.
Spezifikationen
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Colour-coded dot labels
- Material:Papier
- Cat. No.:EPSC503-0004
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.