ContactUsLinkComponent
ToxiRAE Pro Nh3 Text: 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: Nh3: elektrochemischer Ammoniak-Sensor, Messbereich: 0-100ppm, Auflösung: 1ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortschutz). Aut 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A810-100
Supplier:  RAE SYSTEMS
ToxiRAE Pro Nh3 Text: 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: Nh3: elektrochemischer Ammoniak-Sensor, Messbereich: 0-100ppm, Auflösung: 1ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortschutz). Aut 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A810-100
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together