AuftragsverfolgungKontakt
Microcarriers, Corning® | Avantor
Microcarriers, Corning®
Corning® Collagen Coated Microcarriers, 1×10 g vial
Artikelnr. 734-2911
Anbieter:   Corning
Microcarriers, Corning®
Artikelnr. 734-2911
Anbieter:  Corning
Microcarriers, Corning®
Microcarriers, Corning®
Corning® Collagen Coated Microcarriers, 1×10 g vial
Preis
174,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Corning® Microcarriers are designed to simplify bioprocessing scale up. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors. Additionally, the microcarriers are surface treated to enhance cell attachment, maximising cell yield and viability.
  • USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Available with a choice of surface treatments
  • Sterile (SAL 10⁻⁶)
  • Certified non pyrogenic
  • Available as closed system solutions
Corning® Microcarriers are available with a choice of surface treatments. Corning Synthemax® II substrate creates a synthetic surface on the microcarriers for stem cell expansion. It is recommended to use Low Concentration for MSC applications and High Concentration for iPS/ES applications. Corning CellBIND® surface treatment infuses the surface of the microcarriers with oxygen to improve cell attachment. Corning® Microcarriers with a positive charge surface treatment or collagen coating are also available.
Bead size: 125 to 212 µm
Density: 1,026 ±0,0004 g/cm³
Surface area: 360 cm²/g
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Corning® Collagen Coated Microcarriers, 1×10 g vial
  • Seq:
    11
  • Cat. No.:
    734-2911
  • Umweltzertifizierung:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-2920
    Aseptischer Transferverschluss, PP, orange, wegwerfbar, 45 mm, MPC, für 100 g Mikroträger-Flasche
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 242,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-2921
    Aseptischer Transferverschluss, PP, orange, wegwerfbar, 48 mm, männlicher Luer-Lock, für 500 g Mikroträger-Flasche
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 213,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-2922
    Aseptischer Transferverschluss, PP, orange, wegwerfbar, 48 mm, MPC, für 500 g Mikroträger-Flasche
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 228,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-2919
    Aseptischer Transferverschluss, PP, orange, wegwerfbar, 45 mm, männlicher Luer-Lock, für 100 g Mikroträger-Flasche
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 226,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.