AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsstandards | Avantor
Leitfähigkeitsstandards
Sodium chloride standard solution, pour-top, 491 mg/l NaCl, 1000 µS/cm, 50 mL
Artikelnr. HACH1440026
Anbieter:   Hach
Leitfähigkeitsstandards
Artikelnr. HACH1440026
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Sodium chloride standard solution, pour-top, 491 mg/l NaCl, 1000 µS/cm, 50 mL
CAS Nummer:  
Preis
16,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    50 mL
  • Bezeichnung:
    Sodium chloride standard solution, pour-top, 491 mg/l NaCl
  • Leitfähigkeit:
    1000 µS/cm
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.