AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL | Avantor
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Kst.-Trommel, 25 L
Artikelnr. 84528.460
Entzündlich
Ätzend
Anbieter:   VWR Chemicals
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Artikelnr. 84528.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  64-19-7
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Kst.-Trommel, 25 L
CAS Nummer:  64-19-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS Nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00036152
  • Molekulargewicht:60.05 g/mol
  • Siedepunkt:118 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:17 °C
  • Dichte:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:38,5 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8 (3),II
  • REACH:01-2119475328-30
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    Min. 98 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    25 L
Spezifikationen