ContactUsLinkComponent
Zentrifuge 5430 New Capacity Pack EU-Stecker enthaltet Zentrifuge 5430 230V, Rotoren FA-45-48-11 und FA-45-16-17, 200 Eppendorf Tube s 5,0ml und 2 weisse Racks 5,0ml 16 Plätze 1 * 1 KIT
Catalog # 521-1884
Supplier:  EPPENDORF
Zentrifuge 5430 New Capacity Pack EU-Stecker enthaltet Zentrifuge 5430 230V, Rotoren FA-45-48-11 und FA-45-16-17, 200 Eppendorf Tube s 5,0ml und 2 weisse Racks 5,0ml 16 Plätze 1 * 1 KIT
Catalog # 521-1884
Supplier:  EPPENDORF
Frequently Bought Together