AuftragsverfolgungKontakt
Becher, mit Griff, PP | Avantor
Becher, mit Griff, PP
1000 ml, 165 mm, 117 mm, 10 ml
Artikelnr. BURK7204-1000
Anbieter:   BURKLE
Becher, mit Griff, PP
Artikelnr. BURK7204-1000
Anbieter:  BURKLE
Becher, mit Griff, PP
Becher, mit Griff, PP
1000 ml, 165 mm, 117 mm, 10 ml
Preis
5,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hohe Transparenz.
  • Mit erhabener, blau bedruckter Graduierung
  • Ergonomischer, offener oder geschlossener Griff für einen sicheren Halt
  • Funktioneller Ausguss um Verschüttungen zu minimieren
Ideal für industrielle Anwendungen.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    117 mm
  • Graduierungsintervall:
    10 ml
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    165 mm