AuftragsverfolgungKontakt
Stackable plastic trays
Orange, PP, 240×167×52 mm, 230×158×48 mm
Artikelnr. MULC26501PENPR
Anbieter:   MULTIROIR
Stackable plastic trays
Artikelnr. MULC26501PENPR
Anbieter:  MULTIROIR
Stackable plastic trays
Orange, PP, 240×167×52 mm, 230×158×48 mm
Preis
112,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Range of six stackable plastic trays for storage.
  • Made from polypropylene
  • Stackable
  • High impact resistance
  • Six colors available
Trays are suitable for use in temperatures ranging from −20 to 60 °C.
Spezifikationen
  • Außen B×T×H:
    240×167×52 mm
  • Farbe:
    Orange
  • Material:
    PP
  • Seq:
    03
  • Innen B×T×H:
    230×158×48 mm