ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 5-Gas PID/O2/UEG/HCHO/NO2, Pumpe, Akku 5-Gas-Detektor als Pumpengerät Sensoren: PID: Photoionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C15QE020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite 5-Gas PID/O2/UEG/HCHO/NO2, Pumpe, Akku 5-Gas-Detektor als Pumpengerät Sensoren: PID: Photoionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C15QE020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together