AuftragsverfolgungKontakt
Standard-Labormäntel, C852 | Avantor
Standard-Labormäntel, C852
Dunkelblau, 4XL, 100 cm
Artikelnr. PRTWC852NAR4XL
Anbieter:   Portwest
Standard-Labormäntel, C852
Artikelnr. PRTWC852NAR4XL
Anbieter:  Portwest
Standard-Labormäntel, C852
Standard-Labormäntel, C852
Dunkelblau, 4XL, 100 cm
Preis
33,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard-Mäntel aus Kingsmill-Gewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), einem robusten, langlebigen Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention.
  • Brusttasche, zwei untere aufgesetzte Taschen
  • Verdeckter Druckknopfverschluss
    Rückenschlitz
Gewicht: 245 g/m²
Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    4XL
  • Farbe:
    Dunkelblau
  • Länge:
    100 cm
  • Seq:
    07
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    PRTWC852NAR4XL
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    65% polyester and 35% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor|Industrie
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    245 g/m²