AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes, Durham | Avantor
Test tubes, Durham
0,75 ml, 50 mm, 6 mm, 0,7 mm
Artikelnr. MARI3700406
Anbieter:   MARIENFELD
Test tubes, Durham
Artikelnr. MARI3700406
Anbieter:  MARIENFELD
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,75 ml, 50 mm, 6 mm, 0,7 mm
Preis
41,73 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 350 ST
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    6 mm
  • Wandstärke:
    0,7 mm
  • Kapazität:
    0,75 ml
  • Länge:
    50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.