Crosslinkers
Crosslinker, E2921, 254 nm, 1
Artikelnr. CONSVLBLX-C
Anbieter: CONSORT
Springe zu:
Product Details & Documents
Three models: 254, 312, and 365 nm, each with 5× 8-watt UV tubes.
- Nine presets for time and energy exposures as well as manual control by the user
- Timer up to 999,9 minutes
- Exposure ranges: 0 to 99,99 and 0 to 9,999 J/cm²
- Storage of the last UV settings in a non-volatile memory
- Photo-feedback system automatically compensates for output variation and tube aging
- UV-blocking viewing window
Internal dimensions (W×D×H): 260×330×150 mm
External dimensions (W×D×H): 350×360×310 mm
Spezifikationen
Spezifikationen
- Modell:E2921
- VE:1
- Wellenlänge:254 nm
- Bezeichnung:Crosslinker
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.