AuftragsverfolgungKontakt
Crosslinkers | Avantor
Crosslinkers
Crosslinker, E2922, 312 nm, 1
Artikelnr. CONSVLBLX-M
Anbieter:   CONSORT
Crosslinkers
Artikelnr. CONSVLBLX-M
Anbieter:  CONSORT
CAS Nummer:  
Crosslinkers
Crosslinkers
Crosslinker, E2922, 312 nm, 1
CAS Nummer:  
Preis
3 210,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Three models: 254, 312, and 365 nm, each with 5× 8-watt UV tubes.
  • Nine presets for time and energy exposures as well as manual control by the user
  • Timer up to 999,9 minutes
  • Exposure ranges: 0 to 99,99 and 0 to 9,999 J/cm²
  • Storage of the last UV settings in a non-volatile memory
  • Photo-feedback system automatically compensates for output variation and tube aging
  • UV-blocking viewing window
Internal dimensions (W×D×H): 260×330×150 mm
External dimensions (W×D×H): 350×360×310 mm
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Modell:
    E2922
  • VE:
    1
  • Wellenlänge:
    312 nm
  • Bezeichnung:
    Crosslinker