Dichte-Aräometer
S507 HL-14, 0,950 - 1,000 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Artikelnr. SCNL3222118S
Anbieter: Ludwig Schneider
Springe zu:
Product Details & Documents
Präzisions-Hydrometer mit integriertem Thermometer mit blauer Füllung.
- Zur Kalibrierung geeignet
Fehlergrenze: ±0,5 kg/m³
Referenztemperatur: 15 °C
Zertifizierung: ASTM E2995-14
Bestellinformation: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Verpackung: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Spezifikationen
- Temperaturbereich:−20...+65 °C in 1 °C
- Länge:380 mm
- Seq:10
- Teilung:0,0005 g/ml
- Modell:S507 HL-14
- Messbereich:0,950 - 1,000 g/ml
- Cat. No.:SCNL3222118S
- Referenztemperatur:15 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.