Dichte-Aräometer
S508 HL-14, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Catalog # SCNL3222119S
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Präzisions-Hydrometer mit integriertem Thermometer mit blauer Füllung.
- Zur Kalibrierung geeignet
Fehlergrenze: ±0,5 kg/m³
Referenztemperatur: 15 °C
Certifications: ASTM E2995-14
Ordering information: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Packaging: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Specifications
- Temperaturbereich:−20...+65 °C in 1 °C
- Länge:380 mm
- Seq:11
- Teilung:0,0005 g/ml
- Modell:S508 HL-14
- Messbereich:1,000 - 1,050 g/ml
- Cat. No.:SCNL3222119S
- Referenztemperatur:15 °C