AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Aräometer | Avantor
Dichte-Aräometer
S509 HL-14, 1,050 - 1,100 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Artikelnr. SCNL3222120S
Anbieter:   Ludwig Schneider
Dichte-Aräometer
Artikelnr. SCNL3222120S
Anbieter:  Ludwig Schneider
Dichte-Aräometer
Dichte-Aräometer
S509 HL-14, 1,050 - 1,100 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Preis
88,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Präzisions-Hydrometer mit integriertem Thermometer mit blauer Füllung.
  • Zur Kalibrierung geeignet
Fehlergrenze: ±0,5 kg/m³
Referenztemperatur: 15 °C
Zertifizierung: ASTM E2995-14
Bestellinformation: Ein Werks- oder DAkks-Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Verpackung: Jede einzeln in eine quadratische Kunststoffhülle verpackt.
Spezifikationen
  • Temperaturbereich:
    −20...+65 °C in 1 °C
  • Länge:
    380 mm
  • Seq:
    12
  • Teilung:
    0,0005 g/ml
  • Modell:
    S509 HL-14
  • Messbereich:
    1,050 - 1,100 g/ml
  • Cat. No.:
    SCNL3222120S
  • Referenztemperatur:
    15 °C